Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N4O11P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.19
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥96%
Biological source:
microbial
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
microbial
Quality Segment
assay
≥96%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H14N4O11P2.3Na/c15-6-4(1-23-27(21,22)25-26(18,19)20)24-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,21,22)(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
CPIQGMJSIPVOOS-MSQVLRTGSA-K
Application
Inosine 5′-diphosphate sodium salt has been used for hystoenzymatic demonstration of nucleoside diphosphatase (NDPase).
Preparation Note
Prepared from muscle or bacterial ADP.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?