Fortfahren mit
HT8018
Carbol-Fuchsin-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116121
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
4.4
application(s)
hematology
histology
microbiology
storage temp.
room temp
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
InChI key
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Application
Für die Verwendung mit dem Säurefeste Färbung-Verfahren Nr. HT80 mit Malachitgrün Gegenfärbung Produkt-Nr. HT80-2
Other Notes
Pararosanilin (zertifiziert), 0.85%; Phenol, 2.5%; Glycerin, 5%; DMSO, 5% und Ethylalkohol, 5% in deionisiertem Wasser
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
21819B0904
description
-
description
suitable for microscopy
description
special for flagella, certified
application(s)
hematology
histology
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
solution
form
liquid
form
powder
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pH
4.4
pH
-
pH
5.0-6.0 (1 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbol-Fuchsin-Lösung
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review