Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solution
shelf life
Expiry date on the label
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Nützlich bei der Identifizierung von Spirochäten und Fadenbakterien.
Application
Prüfverfahren umfasst sowohl Standard- als auch Mikrowellen-Anwendungen.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
- Gum Mastic Solution (kit only) 500 mL
- Hydroquinone Tablets (HT1014-10TAB) 10 tablets
- Silver Nitrate Solution (kit only) 500 mL
- Uranyl Nitrate Solution (kit only) 500 mL
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
66.0 °F
Flammpunkt (°C)
18.88 °C
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?