Fortfahren mit
H7154
N-(2-Hydroxyethyl)athylendiamin-N,N′,N′-triessigsäure
BioXtra, ≥98%
Synonym(e):
N-Carboxymethyl-N′-(2-hydroxyethyl)-N,N′-ethylendiglycin, HEDTA, HEEDTA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.26
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-759-3
Beilstein/REAXYS Number:
1804795
MDL number:
Assay:
≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98%
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤1%
mp
212 °C (dec.) (lit.)
solubility
3  M NaOH: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤1%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.5%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OCCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O7/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
InChI key
URDCARMUOSMFFI-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N′,N′-triacetic acid (HEDTA) is a chelating agent that is used to form complexes with metal ions such as iron(II), zinc(II), manganese(II) and uranium(VI) ions. It can also be used to prepare fluorescent carbon dots (CDs).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H8126158186D134406
assay
≥98%
assay
~98%
assay
≥98%
assay
97%
solubility
3  M NaOH: 0.1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
224 °C (dec.) (lit.)
mp
124-127 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Ca: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.5%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)