Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
usage
kit sufficient for 65 tests
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
The substrate used in this kit is o-nitrophenyl β-D-galactopyranoside (ONPG). ONPG generates a yellow color upon hydrolysis.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?