Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 75.20 CHF 71.44 |
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
copper
Packaging:
vial of 100 grids
CHF 71.44
ListenpreisCHF 75.20Sparen Sie 5%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
copper
description
Indexed grids with asymmetric center mark and rim mark for positive sample placement.
packaging
vial of 100 grids
diam.
grid size
200 mesh × 125 μm pitch
hole W
115 μm
open area size
84%
General description
Grid squares have consistent area for better statistical analysis.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material copper | material copper | material nickel | material nickel |
| packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids |
| open area size 84% | open area size 55% | open area size 44% | open area size 55% |
| diam.
| diam.
| diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm |
| grid size 200 mesh × 125 μm pitch | grid size 200 mesh × 125 μm pitch | grid size 400 mesh × 62 μm pitch | grid size 300 mesh × 83 μm pitch |
| hole W 115 μm | hole W 95 μm | hole W 42 μm | hole W 63 μm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grids for transmission electron microscopy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?