Fortfahren mit
F8764
Fast Red TR-Salz Hemi-(zinkchlorid) (Salz)
Synonym(e):
4-Chlor-2-methylbenzoldiazoniumsalz, Azoic Diazo No. 11
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6Cl2N2 · 0.5 ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.19
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
37085
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
composition
Dye content, >90%
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc(Cl)ccc1[N+]#N.Cc2cc(Cl)ccc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2.4ClH.Zn/c2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
RIIVFDKBXXMYRL-UHFFFAOYSA-J
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)