Fortfahren mit
F5428
Fiske-Subbarow-Reduktionsmittel
Synonym(e):
Fiske-Subbarow Reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 188.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 188.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
Application
For the determination of inorganic phosphorous.
Preparation Note
Formulation of 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, sodium sulfite, and sodium bisulfite.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
463452151721516
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fiske-Subbarow-Reduktionsmittel
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
supp_hazards
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)