Merck
F1375
Fast Red ITR-Salz
practical grade
Synonym(e):
5-Diethylaminosulfonyl-2-methoxybenzoldiazoniumchlorid Hemi-(zinkchlorid) (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H16ClN3O3S · 1/2ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.93
EC Number:
248-543-4
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
Colour Index Number:
37150
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
practical grade
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)S(=O)(=O)c1ccc(OC)c(c1)[N]#N
InChI
1S/C11H16N3O3S/c1-4-14(5-2)18(15,16)9-6-7-11(17-3)10(8-9)13-12/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DLMVAZUSXBWNAJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)