Wichtige Dokumente
EPS002
MS-275
A HDAC1 and HDAC3 inhibitor
Synonym(e):
MS-275 (Entinostat, SNDX-275), 3-pyridinylmethyl [[4-[[(2-aminophenyl)amino]carbonyl]phenyl]methyl]carbamate, N-(2-Aminophenyl)-4-[N-(pyridine-3ylmethoxycarbonyl)aminomethyl]benzamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Löslichkeit
DMSO: 38 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1ccccc1NC(=O)c2ccc(CNC(=O)OCc3cccnc3)cc2
InChI
1S/C21H20N4O3/c22-18-5-1-2-6-19(18)25-20(26)17-9-7-15(8-10-17)13-24-21(27)28-14-16-4-3-11-23-12-16/h1-12H,13-14,22H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChIKey
INVTYAOGFAGBOE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HDAC1(3065) , HDAC10(83933) , HDAC11(79885) , HDAC2(3066) , HDAC3(8841) , HDAC4(9759) , HDAC5(10014) , HDAC6(10013) , HDAC7(51564) , HDAC8(55869) , HDAC9(9734)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)