Fortfahren mit
E9004
α-Ecdyson
≥90%, Insect molting hormone, powder
Synonym(e):
2β,3β,14α,22(R),25-Pentahydroxy-7-cholesten-6-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 188.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 523.00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 897.00
CHF 762.45
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
222-760-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2422986
Assay:
≥90%
Form:
powder
CHF 188.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
α-Ecdyson, ≥90%
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
agriculture
environmental
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3(O)C1=CC(=O)[C@]4([H])C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]24C)[C@H](C)[C@H](O)CCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O6/c1-15(20(28)8-9-24(2,3)32)16-7-11-27(33)18-12-21(29)19-13-22(30)23(31)14-25(19,4)17(18)6-10-26(16,27)5/h12,15-17,19-20,22-23,28,30-33H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,16+,17-,19-,20+,22+,23-,25+,26+,27+/m0/s1
InChI key
UPEZCKBFRMILAV-JMZLNJERSA-N
General description
α-Ecdysone is a phytoecdysteroid, synthesized from cholesterol, and one of the major insect molting hormones. Ecdysone is secreted by the ecdysial glands present in insects.
Application
α-Ecdysone has been used:
  • to study its effects on Drosophila melanogaster′s sexual maturation
  • to study its effects on specification of neurons in Drosphila male-specific neurite
  • as a standard to evaluate the ecdysteroid levels by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS)
Biochem/physiol Actions
Ecdysone exerts its effects via the ecdysone receptor and regulates larval molting, reproduction, and metamorphosis in insects.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89651H5142Y0002054
β-Ecdyson phyproof® Reference Substance
PHL89651
β-Ecdyson
description
≥90%
description
phyproof® Reference Substance
description
≥93% (HPLC), powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥90%
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
alcohol: soluble
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)