Fortfahren mit
E7138
Ethosuximid
T-type calcium channel antagonist
Synonym(e):
2-Ethyl-2-methylsuccinimid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 83.20
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 385.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
EC Number:
201-048-7
MDL number:
CHF 83.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethosuximid,
Quality Segment
solubility
ethanol: 100 mg/mL
SMILES string
O=C1NC(CC1(C)CC)=O
InChI
1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
InChI key
HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Ethosuximide has been used:
  • to confirm its effect on spike wave discharges (SWD) in rats
  • to examine its effects on spontaneous locomotion and anxiety-related thigmotaxis behaviours in zebrafish larvae of wild type
  • as a model drug for the treatment of epilepsy in vivo(4)
Biochem/physiol Actions
Ethosuximide is an anticonvulsant drug and an antagonist for T-type calcium channel. It is known to prevent spike wave discharges, characterized in absence seizures.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1413E2150000BP146
Ethosuximid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
E2150000
Ethosuximid
Ethosuximid British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP146
Ethosuximid
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
ethanol: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911)
Gene Information
human ... CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911)
Gene Information
human ... CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911)
Gene Information
human ... CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethosuximid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)