Fortfahren mit
E3528
EZview Red HIS-Select® HC Nickel-Affinitätsgel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 174.00
5 x 1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 441.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
CHF 174.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
Quality Segment
Application
Small-scale affinity capture of fusion recombinant proteins with His-tags / histidine-containing tags (His-tagged proteins).
When performing small scale affinity capture, such as immunoprecipitation, the affinity matrix is difficult to see in the microcentrifuge tubes. Accidental aspiration of the resin leads to quantitative variability in results. The EZview Red Affinity Gels greatly reduces the risk of pellet loss. EZview resins perform as well as conventional non-colored affinity gels, but allow the user to easily differentiate pellet from supernatant. This correlates to more accurate data because less protein is lost.
Features and Benefits
  • Increased visibility - Red color reduces risk of incidental aspiration
  • Improved recovery of target protein by reduced accidental loss
  • Higher reproducibility - More consistent yields
Physical form
1:1 (v/v) suspension in PBS containing 50% glycerol and MIT-HClis present at 30 PPM and 0.003% (w/v).
Legal Information
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H0537E6406E5529
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)