Fortfahren mit
E3145
3-Ethyl-3-(ethylaminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene
≥90%
Synonym(e):
NOC-12
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H16N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCNCCN(CC)\[N+]([O-])=N\O
InChI
1S/C6H16N4O2/c1-3-7-5-6-9(4-2)10(12)8-11/h7,11H,3-6H2,1-2H3/b10-8-
InChI key
DPKCLDSTXVCYSN-NTMALXAHSA-N
General description
3-Ethyl-3-(ethylaminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene (NOC12) is a donor of nitric oxide (NO). It has a long half-life of 327 minutes.
Application
3-Ethyl-3-(ethylaminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene has been used as nitric oxide (NO) donor to study its effects on the isolated trachea preparations from control and ovalbumin-sensitized guinea pigs in vitro. It has also been used as a NO-releasing substance to study its effects on the body contractions patterns of Tethya wilhelma.
Biochem/physiol Actions
3-Ethyl-3-(ethylaminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene (NOC12) liberates nitric oxide (NO) without the use of cofactors or enzymes and the formation of hazardous metabolites. A low dose of NOC12 protects astrocytes from reperfusion injury via a cyclic guanosine monophosphate (cGMP) signal. Higher dosages of NOC12 aggravates reperfusion damage through a cyclic guanosine monophosphate (cGMP)-independent mechanism.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
139335
description
≥90%
description
98%
assay
≥90%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Self-react. C
Lagerklasse
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)