Fortfahren mit
E1378
Escin
≥95%, powder
Synonym(e):
Aesculus-Reinsaponin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
229-880-6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant (Aesculus chinensis)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
impurities
≤6.0% Water (Karl Fischer)
color
white
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
C\C=C(/C)C(=O)OC1[C@H](OC(C)=O)C2(CO)[C@H](O)C[C@]3(C)C(=CCC4C5(C)CCC(O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O[C@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)C(O)=O)[C@](C)(CO)C5CCC34C)C2CC1(C)C
InChI
1S/C55H86O24/c1-10-23(2)46(71)79-43-44(72-24(3)60)55(22-59)26(17-50(43,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)61)75-49-41(77-48-38(67)36(65)34(63)28(20-57)74-48)39(68)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(66)35(64)33(62)27(19-56)73-47/h10-11,26-44,47-49,56-59,61-68H,12-22H2,1-9H3,(H,69,70)/b23-10+/t26?,27-,28-,29?,30?,31-,32?,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39+,40+,41-,42+,43?,44+,47+,48-,49-,51?,52-,53?,54-,55?/m1/s1
InChI key
AXNVHPCVMSNXNP-YSYFQUGBSA-N
Application
Escin ist eine natürliche Mischung von Triterpensaponinen, die aus Samen der Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) isoliert wurden. Es wird als gefäßschützendes, entzündungshemmendes, antiödematöses und antinozizeptives Mittel verwendet und untersucht.[1] Es kann zur Erforschung seiner Pharmakokinetik, Sicherheit und Wirksamkeit als chemosensibilisierendes Mittel und als Modulator der NF-κ-B-Zell-Kommunikation genutzt werden.[2]
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89871E1895PHL80445
vibrant-m
PHL89871
Escin
Aescin IA phyproof® Reference Substance
PHL80445
Aescin IA
assay
≥95%
assay
≥75.0% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
biological source
plant (Aesculus chinensis)
biological source
-
biological source
plant
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
color
white
color
-
color
white to off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Escin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf