Direkt zum Inhalt
DNASE70
Säulenbasierte DNase I Verdau-Set
sufficient for 70 preparations
Synonym(e):
Desoxyribonuklease I Set
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352204
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 70 preparations
technique(s)
RNA purification: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Das säulenbasierte DNase I Verdau-Set bietet eine einfache und praktische Lösung zur Eliminierung von genomischer DNA aus Gesamt-RNA-Präparationen. Dieses Set ist für die Verwendung mit dem GenElute Miniprep-Kit für die Gesamt-RNA von Säugetieren und dem Spectrum Gesamt-RNA-Kit für Pflanzen vorgesehen. Darüber hinaus ist es mit vielen weiteren kommerziell erhältlichen RNA-Aufreinigungskits kompatibel.
Ein Großteil der DNA wird unter Anwendung der im Standardprotokoll der unten aufgeführten Sigma-Kits aus Aufreinigungen der Gesamt-RNA eliminiert. Bei sehr empfindlichen Anwendungen, wie der quantitativen RT-PCR, können jedoch bereits geringste DNA-Spuren zu einem falsch-positiven Nachweis von aus cDNA gewonnenen Amplikonen führen.
Das säulenbasierte DNase I Verdau-Set bietet eine einfache und praktische Lösung zur Eliminierung von genomischer DNA aus Gesamt-RNA-Präparationen. Dieses Set ist für die Verwendung mit dem GenElute Miniprep-Kit für die Gesamt-RNA von Säugetieren, GenElute Aufreinigungskit für die Gesamt-RNA von Bakterien, GenElute Aufreinigungskit für die Gesamt-RNA von Hefe und dem Spectrum Gesamt-RNA-Kit für Pflanzen vorgesehen. Das Verdau-Protokoll ist jedoch mit vielen weiteren kommerziell erhältlichen RNA-Aufreinigungskits kompatibel.
′Säulenbasiert′ bedeutet, dass der Verdau praktischerweise während des Vorgangs erfolgt. Bei allen Gesamt-RNA-Aufreinigungskits von Sigma wird eine Bindungssäule für die Aufreinigung verwendet. Der DNase I Verdau erfolgt innerhalb von 15 Minuten und die Gesamt-RNA wird an das Säulensubstrat gebunden. Direkt im Anschluss werden mehrere Waschschritte durchgeführt und die Gesamt-RNA eluiert. Das vollständige Protokoll ist in den technischen Merkblättern zu den oben erwähnten Kits enthalten.
Application
Das säulenbasierte DNase I Verdau-Set eignet sich zum Entfernen von gDNA aus Gesamt-RNA-Präparationen. Es darf nicht für RT-PCR-Anwendungen verwendet werden, da geringe DNA-Mengen zurückbleiben können. Das säulenbasierte DNase I Verdau-Set wurde zum Aufreinigen von aus Vitis vinifera-Kultivaren isolierten DNA-Präparationen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Der Verdau erfolgt praktischerweise während des Vorgangs. Der DNase I Verdau erfolgt innerhalb von 15 Minuten und die Gesamt-RNA wird an das Säulensubstrat gebunden. Direkt im Anschluss werden mehrere Waschschritte durchgeführt und die Gesamt-RNA eluiert.
Features and Benefits
Das säulenbasierte DNase-I-Verdau-Set bietet eine einfache und praktische Lösung zur Eliminierung von genomischer DNA aus Gesamt-RNA-Präparationen. Dieses Set ist für die Verwendung mit dem GenElute-Miniprep-Kit für die Gesamt-RNA von Säugetieren, GenElute-Aufreinigungskit für die Gesamt-RNA von Bakterien, GenElute-Aufreinigungskit für die Gesamt-RNA von Hefe und dem Spectrum-Gesamt-RNA-Kit für Pflanzen vorgesehen. Das Verdau-Protokoll ist jedoch mit vielen weiteren kommerziell erhältlichen RNA-Aufreinigungskits kompatibel.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Spectrum is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Säulenbasierte DNase I Verdau-Set
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)