Fortfahren mit
D9655
pBR322 Hae III Digest
for DNA electrophoresis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 705.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
CHF 705.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
usage
1000 uses (0.5 mg size), 200 uses (0.1 mg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s pBR322 Hae III Digest contains 22 fragments from 8 - 587 bp. Ten ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
Suitable for size determination of dsDNA by electrophoresis with either agarose or polyacrylamide gels.
Preparation Note
Plasmid pBR322 DNA was digested with Hae III to completion, then purified by phenol extraction.
Other Notes
Contains 22 fragments, 8–587 bp
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.5.
Sigma′s pBR322 Hae III Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D6293D9281D0672
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100, 200
Quality Level
100, 200
Quality Level
100, 200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
1000 uses (0.5 mg size)
usage
200 uses (0.1 mg size), 40 uses (20 μg size)
usage
100 uses (0.1 mg size), 500 uses (0.5 mg size)
usage
200 uses (0.1 mg size), 40 uses (20 μg size)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)