Fortfahren mit
D6293
pUC18 DNA Hae III Digest
for DNA electrophoresis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 158.00
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 936.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
CHF 158.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
usage
200 uses (0.1 mg size), 40 uses (20 μg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s pUC18 DNA Hae III Digest contains 11 fragments from 11 - 587 bp. About three ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
Suitable for size determination of dsDNA by electrophoresis with either agarose or polyacrylamide gels.
pUC18 DNA Hae III Digest has been used as a DNA marker to compare the internal control developed for the competitive polymerase chain reaction (PCR) for the detection of Butyrivibrio fibrisolvens in the rumen.
Preparation Note
Plasmid pUC18 DNA was digested with Hae III to completion, then purified by phenol extraction.
Other Notes
Contains 11 fragments, 11–587 bp
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.5%.
Sigma′s pUC18 DNA Hae III Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0672D9281D9655
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
200 uses (0.1 mg size), 40 uses (20 μg size)
usage
200 uses (0.1 mg size), 40 uses (20 μg size)
usage
100 uses (0.1 mg size), 500 uses (0.5 mg size)
usage
1000 uses (0.5 mg size), 200 uses (0.1 mg size)
Quality Level
100
Quality Level
100, 200
Quality Level
100, 200
Quality Level
100
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)