Fortfahren mit
D8388
Dimethyl-Pimelindiimidat -dihydrochlorid
powder
Synonym(e):
DMP, Dimethylpimelimidat -dihydrochlorid, Heptandiimidsäure-dimethylester -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 69.90
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 183.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 207.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 687.00
CHF 583.95
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3OC(=NH)CH2CH2]2CH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.17
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
261-320-6
MDL number:
Form:
powder
CHF 69.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.COC(=N)CCCCCC(=N)OC
InChI
1S/C9H18N2O2.2ClH/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2;;/h10-11H,3-7H2,1-2H3;2*1H
InChI key
LRHXBHUTQWIZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethylpimelimidatdihydrochlorid ist ein homobifunktioneller Cross-Linker, der beim Vernetzen, bei Proteininteraktionen und bei Proteinmodifikationen verwendet wird. Es reagiert normalerweise mit primären Aminen im pH-Bereich von 7,0–10,0, um Amidinbindungen zu bilden.
Application
Dimethylpimelimidatdihydrochlorid wird zur Entwicklung einer Methode für das Isolieren von Enterocytozoon-bieneusi-Sporen direkt aus menschlichen Stuhlproben mit einem hohen Reinheitsgrad verwendet, wodurch neue Methoden für das Studium dieses Parasiten möglich werden.
Other Notes
Es ist zu beachten, dass die Amidinbindung die ursprüngliche positive Ladung des primären Amins aufrechterhält. Beinhaltet einen Sieben-Atom-Linker.
Disclaimer
Das Reagenz wird bei neutralen pH-Werten leicht hydrolisiert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.0306880490179523
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)