Fortfahren mit
D7571
Dimaprit dihydrochloride
≥98% (NMR)
Synonym(e):
Carbamimidothioic acid, 3-(dimethylamino)propyl ester, hydrochloride (1:2), Dimaprit-2HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 95.50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 367.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15N3S · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (NMR)
Form:
powder
CHF 95.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (NMR)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥50 mg/mL
originator
Roche
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.CN(C)CCCSC(N)=N
InChI
1S/C6H15N3S.2ClH/c1-9(2)4-3-5-10-6(7)8;;/h3-5H2,1-2H3,(H3,7,8);2*1H
InChI key
DFWCPLGXFMSUCW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective histamine receptor H2 agonist.
The histamine H2 receptor influences various cardiovascular responses, including vasodilation and cardiac rhythm, regulates gastric acid secretion, and also plays a role in the immune system by inhibiting antibody production, T cell proliferation and cytokine production. Histamine receptors are members of the GPCR family, and H2 mediates cell signaling via internalization and interaction with the GTPase dynamin.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D7909SML2434SML2716
description
≥98% (NMR)
description
≥99% (TLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (NMR)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
originator
Roche
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)