Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H24O5
Molekulargewicht:
512.55
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
99-102% (NMR)
Quality Segment
form
solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C=CC2=C(c3ccc(OCc4ccccc4)cc3OC2=C1)c5ccccc5C(=O)OCc6ccccc6
InChI
1S/C34H24O5/c35-25-15-17-29-31(19-25)39-32-20-26(37-21-23-9-3-1-4-10-23)16-18-30(32)33(29)27-13-7-8-14-28(27)34(36)38-22-24-11-5-2-6-12-24/h1-20H,21-22H2
InChI key
YZJGKSLPSGPFEV-UHFFFAOYSA-N
Application
DBF wird durch Cytochrom P450 (insbesondere CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 und CYP3A) unter Bildung eines Fluorescein-Esters dealkyliert. Das fluoreszierende Fluorescein Produkt kann nach Zugabe von Base quantifiziert werden. Die Base hydrolysiert den Ester und erhöht den pH-Wert für optimale Fluoreszenz-Detektion von Fluorescein.
DBF is dealkylated by cytochromes P450 (especially CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, and CYP3A) to form a fluorescein ester. Dibenzylfluorescein was reported to be suitable for in vitro assessment of the initial screening of CYP3A4-
mediated drug interactions. The fluorescent fluorescein product can be quantitated after the addition of base, which hydrolyzes the ester and increases the pH for optimal fluorescein fluorescence detection.
mediated drug interactions. The fluorescent fluorescein product can be quantitated after the addition of base, which hydrolyzes the ester and increases the pH for optimal fluorescein fluorescence detection.
Other Notes
Dibenzylfluorescein is light sensitive and should be protected from direct sunlight or UV sources.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?