Merck
D6946
(R)-DRF053 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[[9-(1-Methylethyl)-6-[[3-(2-pyridinyl)phenyl]amino]- 9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol hydrochloride hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H27N7O · xHCl · yH2O
Molekulargewicht:
417.51 (anhydrous free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.CC[C@H](CO)Nc1nc(Nc2cccc(c2)-c3ccccn3)c4ncn(C(C)C)c4n1
InChI
1S/C23H27N7O.ClH.H2O/c1-4-17(13-31)27-23-28-21(20-22(29-23)30(14-25-20)15(2)3)26-18-9-7-8-16(12-18)19-10-5-6-11-24-19;;/h5-12,14-15,17,31H,4,13H2,1-3H3,(H2,26,27,28,29);1H;1H2/t17-;;/m1../s1
InChI key
ZOSNTFVWVJFXQO-ZEECNFPPSA-N
Biochem/physiol Actions
DRF053 is a more potent version of roscovitine.
DRF053 is a more potent version of roscovitine. It is 2 fold more potent against CDK5 (80 nM) and over 150 times more potent against CDK1 (14 nM).
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)