Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 77.80 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 135.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Desmosterol, ≥84% (GC)
Quality Segment
assay
≥84% (GC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,9,19,21-25,28H,6,8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
AVSXSVCZWQODGV-DPAQBDIFSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥84% (GC) | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description ≥93% |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ≥84% (GC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥93% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desmosterol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?