Merck
D6317
DMeOB
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
3-Methoxybenzaldehyde [(3-methoxyphenyl)methylene]hydrazone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: ~28 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cccc(\C=N\N=C\c2cccc(OC)c2)c1
InChI
1S/C16H16N2O2/c1-19-15-7-3-5-13(9-15)11-17-18-12-14-6-4-8-16(10-14)20-2/h3-12H,1-2H3/b17-11+,18-12+
InChI key
FBNPHFBYHYNMHC-JYFOCSDGSA-N
Biochem/physiol Actions
Negative allosteric modulator at the metabotropic glutamate receptor mGluR5.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)