D6152
Domoinsäure
≥90% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC([C@H](C)/C=C/C=C([C@@H]1[C@H](CC(O)=O)[C@@H](C(O)=O)NC1)/C)=O
InChI
1S/C15H21NO6/c1-8(4-3-5-9(2)14(19)20)11-7-16-13(15(21)22)10(11)6-12(17)18/h3-5,9-11,13,16H,6-7H2,1-2H3,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)/b5-3+,8-4-/t9-,10+,11-,13+/m1/s1
InChIKey
VZFRNCSOCOPNDB-AOKDLOFSSA-N
Angaben zum Gen
human ... GRIK1(2897)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as an excitatory neurotoxin to determine brain transcriptional response
- to study its cytotoxic, genotoxic and immunotoxic effects on the marine mussel M. edulis
- to study its neurobehavioral effects on mouse fetuses
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience