Fortfahren mit
D5928
6-(2,2-Dicyanovinyl)-N-(2-hydroxyethyl)-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin
Powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 427.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.30
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
CHF 427.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
6-(2,2-Dicyanovinyl)-N-(2-hydroxyethyl)-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin,
assay
99.8% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
orange
solubility
acetonitrile: 20 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCN1CCCc2cc(CC(C#N)C#N)ccc12
InChI
1S/C15H17N3O/c16-10-13(11-17)8-12-3-4-15-14(9-12)2-1-5-18(15)6-7-19/h3-4,9,13,19H,1-2,5-8H2
InChI key
ANBPREOOKGEEDY-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluoreszenter molekularer Rotor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6206320609367648
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
powder
description
Dye content 97 %
color
orange
color
yellow
color
faint yellow
color
-
solubility
acetonitrile: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 17.5 mg/mL, clear, bright yellow
solubility
-
solubility
acetonitrile: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)