Fortfahren mit
D4317
3,5-Diiodothyropropionic acid
Synonym(e):
DITPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12I2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.06
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCc1cc(I)c(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1
Biochem/physiol Actions
DITPA, an analog of L-thyroxine, has inotropic but not chronotropic effects on heart muscle. It also stimulates myocardial angiogenesis after infarction by interaction with integrin αvཪ3 at the cell surface.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)