Fortfahren mit
D3072
Doxycyclinhydrochlorid, gebrauchsfertige Lösung
100 mg/mL in DMSO, ≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
αα-6-Deoxy-5-hydroxytetracyclinhydrochlorid, 2-Naphthacencarboxamid, 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, Hydrochlorid (1:1), (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-, Doxylin, Idocyklin, Vibramycinhyclat, Vibramycinhydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 63.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24N2O8 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.90
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
51284028
MDL number:
CHF 63.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
0.22 μm filtered
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
concentration
100 mg/mL in DMSO
solubility
DMSO: 100 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma, parasites
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-7,10,14-15,17,25-27,31-32H,23H2,1-3H3;1H/b21-13-;/t7-,10+,14+,15-,17-,22-;/m0./s1
InChI key
VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
General description
Doxycyclin ist ein Mitglied der Tetracyclinantibiotikagruppe und wird häufig zur Behandlung einer Reihe an Infektionen eingesetzt. Es ist ein Breitbandantibiotikum und Bakteriostatikum. Doxycyclin weist antiprotozoische Eigenschaften auf und ist ein wirksamer Inhibitor von MMP (Matrixmetalloproteinasen) in vivo.
Application
<ul>
<li><strong>AAPS PharmSciTech: </strong>Herstellung einer Nanofasermembran auf PVA/PCL/CS-Basis, die Doxycyclinhydrochlorid enthält, zur gesteuerten Geweberegeneration und kontrollierten Abgabe bei der Behandlung von Parodontitis, bewertet in vivo an Ratten (Mirzaeei et al., 2024).</li>
<li><strong>European Journal of Pharmacology: </strong>Doxycyclinhydrochloride hemmen das Fortschreiten des malignen rhabdoiden Nierentumors, indem sie über den PI3K-Akt-Signalweg auf MMP17 und MMP1 wirken (Mi et al., 2024).</li>
</ul>
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter müssen wieder sorgfältig verschlossen und aufrecht abgestellt werden, um ein Auslaufen des Inhalts zu vermeiden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D3447D9891SBR00011
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycoplasma, Gram-positive bacteria, parasites
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma, parasites
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma, parasites
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
powder
form
powder
form
liquid, ready-to-use solution
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥93.5% (HPLC), 95.0-102.0% anhydrous basis (ethanol free based)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Can I dilute Doxycycline Hydrochloride, Ready Made Solution (D3072-1ML) in water ?
    1 answer
    1. Doxycycline hydrochloride is soluble in water, so it should remain soluble when diluted from DMSO to water, provided that the concentration is within a reasonable range. The water solubility of pure doxycycline hydrochloride is often reported to be ~50 mg/mL, though slight warming is often required at higher concentrations.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can Doxycycline Hydrochloride, Ready Made Solution (D3072-1ML) be stored at lower than -20C (example -80C)?
    1 answer
    1. This product is a 100 mg/mL solution in DMSO. As DMSO is a cryoprotectant, storage at -80°C is not expected to be detrimental to the product quality. However, the stability of this solution as -80°C has not been investigated.
      Helpful?
  4. How many times can I thaw and freeze this product?
    1 answer
    1. There is no recommended or maximum number of freeze/thaw cycles for this product. It is advisable to store in aliquots to minimize freeze/thaw cycles.
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  6. What is the concentration of this 1 ml Doxycycline solution?
    1 answer
    1. This product is a ready made solution with a concentration of 100 mg/mL in DMSO. The concentration is listed in the "Properties" section of the product page.