Merck
D158
Diphenhydramin -hydrochlorid
Synonym(e):
2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamin -hydrochlorid, N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylamin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.82
EC Number:
205-687-2
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
InChI key
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenhydramin -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)