Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.41
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
218-873-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1354986
biological source
Fusarium sambucinum
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@]12CCC(C)=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@]2(C)[C@@]34CO4
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?