Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
orange polyethylene cap, round bottom natural polypropylene tube, silicone washer
sterility
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic), sterile
feature
self-standing
packaging
pack of 50 ea, case of 500 ea
manufacturer/tradename
Corning 8676
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
2.0 mL
size
47 mm × 12 mm
color
natural
suitability
suitable for (cryogenic vial)
Features and Benefits
- Diese aus Polypropylen hergestellten Kryofläschchen sind gegenüber Temperaturen bis −196 °C beständig.
- Die Fläschchen sind mit einem Verschluss mit Außengewinde und einer Silikonscheibe versehen, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
- Die Fläschchen können durch Einsätze farbcodiert werden.
- Alle selbststehenden Fläschchen weisen ein spezielles Bodendesign auf, das ihre Verriegelung im kryogenen Gestell und Tablett und somit eine einhändige Manipulation ermöglicht.
- Einfach abzulesende, schwarze Skalen an den Fläschchen gewährleisten präzise Volumenmessungen.
- Große Kennzeichnungsfelder dienen der Bezeichnung des Inhalts und der Versuchsparameter.
- Keine nachweisbare RNase/DNase
- Mit Gammastrahlung sterilisiert
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 2.0 mL, 1D barecodes | description capacity 2.0 mL, 1D and 2D barcodes | description capacity 2.0 mL, 1D barcodes | description capacity 2.0 mL, 1D and 2D barcodes |
| manufacturer/tradename Corning 8676 | manufacturer/tradename Corning 8670 | manufacturer/tradename Corning 8672 | manufacturer/tradename Corning 8671 |
| sterility sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic) | sterility sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic) | sterility sterile, sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic) | sterility sterile, sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic) |
| suitability suitable for (cryogenic vial) | suitability suitable for (cryogenic vial) | suitability suitable for (cryogenic vial) | suitability suitable for (cryogenic vial) |
| capacity 2.0 mL | capacity 2.0 mL | capacity 2.0 mL | capacity 2.0 mL |
| material silicone washer, orange polyethylene cap, round bottom natural polypropylene tube | material natural polypropylene tube, silicone washer, orange polyethylene cap, round bottom | material natural polypropylene tube, round bottom , silicone washer, orange polyethylene cap | material round bottom , natural polypropylene tube, silicone washer, orange polyethylene cap |
| packaging case of 500 ea, pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea, case of 500 ea | packaging pack of 50 ea, case of 500 ea | packaging pack of 50 ea, case of 500 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Kryofläschchen mit Außengewinde
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?