Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121704
Capacity:
2.0 mL
Material:
natural polypropylene tube, orange polyethylene cap, round bottom , silicone washer
Sterility:
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic), sterile
Packaging:
pack of 50 ea, case of 500 ea
Feature:
self-standing
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
natural polypropylene tube, orange polyethylene cap, round bottom , silicone washer
sterility
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic), sterile
feature
self-standing
packaging
pack of 50 ea, case of 500 ea
manufacturer/tradename
Corning 8671
8671
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
2.0 mL
size
47 mm × 12 mm
color
natural
suitability
suitable for (cryogenic vial)
Features and Benefits
- Diese aus Polypropylen hergestellten Kryofläschchen sind gegenüber Temperaturen bis −196 °C beständig.
- Die Fläschchen sind mit einem Verschluss mit Außengewinde und einer Silikonscheibe versehen, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
- Die Fläschchen können durch Einsätze farbcodiert werden.
- Alle selbststehenden Fläschchen weisen ein spezielles Bodendesign auf, das ihre Verriegelung im kryogenen Gestell und Tablett und somit eine einhändige Manipulation ermöglicht.
- Einfach abzulesende, schwarze Skalen an den Fläschchen gewährleisten präzise Volumenmessungen.
- Große Kennzeichnungsfelder dienen der Bezeichnung des Inhalts und der Versuchsparameter.
- Keine nachweisbare RNase/DNase
- Mit Gammastrahlung sterilisiert
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Kryofläschchen mit Außengewinde
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?