Fortfahren mit
C8274
Cytohelicase aus Helix pomatia
lyophilized powder
Synonym(e):
Snail gut enzyme
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 497.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
255-913-9
NACRES:
NA.54
MDL number:
CHF 497.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
composition
Protein, 50-80% Lowry
storage temp.
2-8°C
Application
Cytohelicase aus Helix pomatia wird zur Untersuchung der Isolierung von Hefe-Protoplasten anhand verschiedener Präparationen des hepatopankreatischen Verdauungssaftes von Helix pomatia verwendet.
Das Enzym von Sigma wird für den Cytohelicase-Assay verwendet. Der Enzym-Assay wurde während einer Untersuchung der Auswirkungen der MNN10-Gendisruption auf die Proteinsekretion in Kluyveromyces-lactis- und Saccharomyces-cerevisiae-Kulturen verwendet.[1]
Des Weiteren wird Cytohelicase aus Helix pomatia wie folgt verwendet:
  • in der Enzymlösung zur Herstellung der Zellkerne für die immunfluoreszente In-situ-Hybridisierung (immunoFISH)
  • in der Enzymmischung zur Analyse von meiotischen Zellen bei der Diakinese und in späteren Stadien im Staubbeutel
  • in der Enzymmischung zur Analyse der Zellkernteilung im Staubbeutel
Biochem/physiol Actions
Cytohelicase aus Helix pomatia wird bei der Entwicklung von Methoden zur Verteilung von synaptomenalen Komplexen und zur Herstellung von Rinderserumalbumin verwendet. Sie spielt beim Zellwandverdau eine wichtige Rolle. Cytohelicase interagiert mit Chromatin und verbessert die Anhaftung von synaptomenalen Komplexen an hydrophobe Kunststofffolien.
Analysis Note
Enthält Glucanase/Laminarinase-Aktivität
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5700806SAB5700703SAB5700796
description
lyophilized powder
description
-
description
-
description
-
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
Protein, 50-80% Lowry
composition
-
composition
-
composition
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)