C8180
Cholera Toxin A Subunit from Vibrio cholerae
lyophilized powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Protein, ~5% Lowry
Verfügbarkeit
not available in Japan
Verunreinigungen
≤0.5% Cholera toxin B subunit (SDS-PAGE)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable