This product may be stored at room temperature in powder form.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 79.10 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 256.00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 884.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Cantharidin,
Quality Segment
color
white
mp
215-217 °C (lit.), 215-218 °C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
C[C@]12C3CCC(O3)[C@@]1(C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
InChI key
DHZBEENLJMYSHQ-XCVPVQRUSA-N
Gene Information
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description phyproof® Reference Substance | description A potent inhibitor of protein phosphatase 2A (IC50 = 50 nM). | description ~98%, solid |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility - | solubility warm ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL, ethanol: 0.6 mg/mL, 0.1 M NaOH: 2 mg/mL |
| color white | color - | color white | color white |
| mp 215-218 °C, 215-217 °C (lit.) | mp 215-217 °C (lit.) | mp - | mp 294-296 °C (lit.) |
| Gene Information human ... PPP2CA(5515), PPP2CB(5516), PPP2CBP(5517), PPP2R1A(5518), PPP2R1B(5519), PPP2R2A(5520), PPP2R2B(5521), PPP2R2C(5522), PPP2R3A(5523), PPP2R5A(5525) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cantharidin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Come si conserva la polvere C7632 Sigma-Aldrich Cantharid?