Fortfahren mit
C7047
1-(Z-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 389.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.24
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
CHF 389.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C1(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c14-10(15)12(6-7-12)13-11(16)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
InChI key
KHINKCGJKZSHAJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)