Fortfahren mit
C5515
18-Krone-6
Synonym(e):
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.32
EC Number:
241-473-5
UNSPSC Code:
12350000
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1619616
mp
42-45 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
InChI key
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Application
Kann als Phasentransferkatalysator eingesetzt werden.
Other Notes
Makrozyklische Polyether mit sich wiederholenden (-CH2CH2O) Einheiten. Die Verbindungen sind ionophor (bilden stabile Komplexe mit Kationen).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 18-Krone-6
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)