Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 58.90 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 133.00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 375.00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 463.00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 2'530.00 |
Über diesen Artikel
biological source
bovine heart
Quality Segment
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
form
powder
mol wt
12327 Da
storage condition
(Tightly closed Dry)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
0.40-0.50% Iron (anhydrous)
solubility
water: 10 mg/mL, dark red-brown
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CYC1(512500)
General description
Cytochrom c (Cyt c) ist ein essenzielles Mitochondrienprotein, das sich in der inneren Membran von Mitochrondrien befindet. Es wird im Zellkern als Apocytochrom c kodiert. Cyt c liegt als membrangebundene oder lösliche Metallproteine in energieumwandelnden Membranen vor und kommt in Bakterien, Archaeen und Plastiden vor. Es gehört zur Gruppe der Klasse-IIa-Cytochrome und enthält fünffach koordinierte Häm-Zentren.
Application
- als Komponente der Assaylösung zum Prüfen der Aktivität der Atmungskettenkomplexe III und IV in den Mitochondrien von humanen Osteosarkom- und humanen Hepatokarzinomzelllinien
- zum Bestimmen der Cytochrom-c-Oxidaseaktivität in Mitochondrien der humanen Aortenendothelzellen
- als Komponente der Cyt-c-Oxidase-Reaktionslösung bei der In-situ-Enzymfärbung von Cyt-C-Oxidase in Mäusenierengewebe
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis, powder, suitable for mammalian cell culture | description ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis | description BioUltra, ≥99% (SDS-PAGE), powder, suitable for mammalian cell culture | description ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder |
| assay ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis | assay ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis | assay ≥99% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| biological source bovine heart | biological source bovine heart | biological source horse heart | biological source human heart |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable, cell culture | mammalian: suitable, western blot (chemiluminescent): suitable |
| mol wt 12327 Da | mol wt 12327 Da | mol wt 12,384 | mol wt 11 kDa by SDS-PAGE |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form lyophilized powder |
| solubility water: 10 mg/mL, dark red-brown | solubility - | solubility water: 10 mg/mL, dark red-brown | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytochrom c aus Rinderherz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?