Merck
C2365
Clofilium tosylate
>97%, K+channel blocker, solid
Synonym(e):
4-Chloro-N,N-diethyl-N-heptylbenzenebutanaminium tosylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H37ClN · C7H7O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Clofilium tosylate, >97%, solid
Quality Segment
assay
>97%
form
solid
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCCCCC[N+](CC)(CC)CCCCc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C21H37ClN.C7H8O3S/c1-4-7-8-9-11-18-23(5-2,6-3)19-12-10-13-20-14-16-21(22)17-15-20;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h14-17H,4-13,18-19H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
MOQZYUUHIWPDQC-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
K+ channel blocker; cardiac depressant; anti-arrhythmic
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)