Merck
C2253
N-Chloroacetyl-L-valine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.63
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)CCl)C(O)=O
InChI
1S/C7H12ClNO3/c1-4(2)6(7(11)12)9-5(10)3-8/h4,6H,3H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI key
LJRISAYPKJORFZ-LURJTMIESA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)