Wichtige Dokumente
C2247
CPPHA
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[4-Chloro-2-(phthalimidomethyl)phenyl]salicylamide, N-[4-Chloro-2-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]phenyl}-2-hydroxybenzamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
desiccated
Löslichkeit
DMSO: >20 mg/mL
Ersteller
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Oc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)cc2CN3C(=O)c4ccccc4C3=O
InChI
1S/C22H15ClN2O4/c23-14-9-10-18(24-20(27)17-7-3-4-8-19(17)26)13(11-14)12-25-21(28)15-5-1-2-6-16(15)22(25)29/h1-11,26H,12H2,(H,24,27)
InChIKey
UFOUABRZSDGGAZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience