Fortfahren mit
B9688
Pizotifen
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Pizotifen, Pizotyline; 4-(9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methylpiperidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 353.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
239-632-9
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 353.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1CCC(\CC1)=C2\c3ccccc3CCc4sccc24
InChI
1S/C19H21NS/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3
InChI key
FIADGNVRKBPQEU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pizotifen is a Serotonin antagonist used for prophylaxis of migraine
Pizotifen is a serotonin antagonist acting mainly at the 5-HT1, 5-HT2A and 5HT2C receptors with some antihistamine activity. It is used for the prevention of vascular headache including migraine and cluster headache.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PZ0380PZ0346PZ0037
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)