Merck
B9384
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan
Synonym(e):
3-Brom-propionaldehyd-trimethylacetal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.05
EC Number:
251-716-7
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1421628
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
bp
67-70 °C/2.8 mmHg (lit.)
density
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCC1OCCCO1
InChI
1S/C6H11BrO2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6H,1-5H2
InChI key
WMDHQEHPOVOEOG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
206.6 °F - closed cup
flash_point_c
97 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)