Fortfahren mit
B8686
(+)-N-3-Benzyl Nirvanol
≥98% (HPLC), powder, CYP2C19 inhibitor
Synonym(e):
5-ethyl-5-phenyl-3-(phenylmethyl)-2,4-imidazolidinedione, 5-ethyl-5-phenyl-3-(phenylmethyl)-hydantoin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 383.00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'120.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.35
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 383.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(+)-N-3-Benzyl Nirvanol, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@]1(NC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2O2/c1-2-18(15-11-7-4-8-12-15)16(21)20(17(22)19-18)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12H,2,13H2,1H3,(H,19,22)/t18-/m0/s1
InChI key
ZMZDHUHMXXALFX-SFHVURJKSA-N
Application
(+)-N-3-Benzylnirvanol may be used as a cytochrome P450 2C19 (CYP2C19) inhibitor in a comparison study to treat cocktail and individual substrates for the screening for potent cytochrome P450 (CYP) inhibition. It may also be used in comparative studies to investigate its potential as CYP and non-CYP selective inhibitors of CYP2C19 in suspended human hepatocytes.
Biochem/physiol Actions
(+)-N-3-Benzylnirvanol serves as an inhibitor of cytochrome P450 2B6 (CYP2B6).
(+)-N-3-Benzyl-nirvanol is a potent selective CYP2C19 inhibitor.
(+)-N-3-Benzyl-nirvanol is a potent selective CYP2C19 inhibitor. CYP2C19 has a high frequency of drug resistance; highly polymorphic.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
UC179T7580UC175
description
≥98% (HPLC), powder
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
solid, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMF: soluble
solubility
DMSO: ≥17 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)