Merck
B8148
6-Benzylaminopurine 9-(β-D-glucoside)
Synonym(e):
N6-Benzyladenine 9-glucoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21N5O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.39
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1OC(C(O)C(O)C1O)n2cnc3c(NCc4ccccc4)ncnc23
General description
Major metabolite of the cytokinin, 6-benzylaminopurine (BAP).
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)