Fortfahren mit
B5934
Barbital-Puffer
Synonym(e):
Barbital buffer solution, Sodium barbital buffer solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161703
NACRES:
NA.32
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
When reconstituted to 1 liter each vial produces a 1× running buffer containing 60 mM sodium barbital, pH 8.6.
Quality Segment
form
powder
drug control
Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
Application
Barbital buffer has been used:
  • to cast 1% agarose gels and to run agarose gel electrophoresis
  • to perform electrophoresis for lipoprotein-X (Lp-X) and lipoprotein separation
  • to perform electrophoresis for lipoprotein analysis
Biochem/physiol Actions
Der gebräuchlichste Puffer für die Immunelektrophorese oder Immundiffusion von Protein auf Agarosegelen oder Celluloseacetat. Wird auch oft zur Trennung von Serum-Proteinen, Lipoproteinen und Isoenzymen verwendet.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Por favor, envíenme la composición exacta del Barbital Buffer ref. B5934
    1 answer
    1. This product contains free acid and sodium salt of Barbital. No other buffers or salts have been added. As noted in the 'PROPERTIS' section, when reconstituted to 1 liter each vial produces a 1X running buffer containing 60 mM sodium barbital, pH 8.6.
      Helpful?
  2. Can barbital buffer B5934-12VL be used for the CIE method for Aspergillus precipitin testing?
    1 answer
    1. Barbital buffer has been used for various purposes, including casting 1% agarose gels and running agarose gel electrophoresis, performing electrophoresis for lipoprotein-X (Lp-X) and lipoprotein separation, as well as for lipoprotein analysis. However, there is no information available for using B5934 in a CIE method for Aspergillus precipitin testing.