Merck
B4438
BVT.13 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[(2,4-Dichlorobenzoyl)amino]-5-(2-pyrimidinyloxy)-benzoic acid hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H11Cl2N3O4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.20 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OC(=O)c1cc(Oc2ncccn2)ccc1NC(=O)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C18H11Cl2N3O4.H2O/c19-10-2-4-12(14(20)8-10)16(24)23-15-5-3-11(9-13(15)17(25)26)27-18-21-6-1-7-22-18;/h1-9H,(H,23,24)(H,25,26);1H2
InChI key
FMWLWXPXWXDYMJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BVT.13 is a potent and selective PPAR-γ activator.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) and Nuclear Receptors (PPARs) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)