Fortfahren mit
B4383
Bergamotteöl
Synonym(e):
Bergamot peel oil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 165.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 165.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.4665 (lit.), n20/D 1.4675 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.), 0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
oils
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
24245M1180PX0046
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.), 0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.81-0.89 g/cm3 at 15 °C
density
-
refractive index
n20/D 1.4665 (lit.), n20/D 1.4675 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4670-1.4780
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
lipid type
oils
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
bp
159 °C (lit.)
bp
153-175 °C (lit.)
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bergamotteöl
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
132.8 °F - closed cup
flash_point_c
56 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. ベルガモット油(B4383)について質問です。ベルガモット油中のベルガプテンを分析したいのですが、このベルガモット油はベルガプテンを除去するような工程で製造されていますでしょうか。また、もしわかるようでしたらベルガプテンをどれくらい含んでいるか、ご教授ください。よろしくお願いいたします。
    1 answer
    1. This bergamot oil contains naturally occurring furocoumarins, including bergapten. The amount of bergapten is not determined.