Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H29N5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.50
UNSPSC Code:
12352125
eCl@ss:
34058011
PubChem Substance ID:
NACRES:
NC.07
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H29N5O3S/c17-21-14(23)8-2-1-5-9-18-13(22)7-4-3-6-12-15-11(10-25-12)19-16(24)20-15/h11-12,15H,1-10,17H2,(H,18,22)(H,21,23)(H2,19,20,24)/t11-,12-,15-/m0/s1
InChI key
IJJWOSAXNHWBPR-HUBLWGQQSA-N
Application
Biotinylation reagent with aminocaproic spacer for aldehyde groups (e.g., periodate-oxidized sugars) and carboxylic acids. Typically used for coupling to glycoproteins through the carbohydrate by hydrazone bond formation.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (TLC), powder | description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97% (TLC), powder | description ≥98.0% (HPLC) |
| assay ≥90% (TLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| solubility DMSO: 25 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: ≤20 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?