Fortfahren mit
14408
N-(+)-Biotinyl-4-aminobenzoesäure
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
B-PABA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 356.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.43
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058011
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
50100
CHF 356.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +55±3°, c = 0.5% in 0.1 M NaOH
color
white to light yellow
mp
295-297 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)Nc3ccc(cc3)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C17H21N3O4S/c21-14(18-11-7-5-10(6-8-11)16(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)19-17(24)20-15/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24)/t12-,13-,15-/m0/s1
InChI key
PVMDAMXGKHIMSQ-YDHLFZDLSA-N
Biochem/physiol Actions
Biotinyl-4-aminobenzoic acid (B-PABA) is used as a substrate in biotinidase assays.
Other Notes
Enzyme substrate used in the assay of biotinidase [1][2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9878133337A6928
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
98%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to light yellow
color
-
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
295-297 °C
mp
187-189 °C (lit.)
mp
259-262 °C (dec.) (lit.)
mp
300 °C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)